Przejdź do
H7250
Histamine dihydrochloride
≥99% (TLC), powder, endogenous histamine receptor agonist
Synonim(y):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
554,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-298-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3624116
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Histamine dihydrochloride, ≥99% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
249-252 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Histamine dihydrochloride is a derivative of histamine. It prevents the formation of ROS (reactive oxygen species), which inhibits the activation of T cells and natural killer cells. Histamine dihydrochloride is implicated in tumor cell apoptosis. It prevents the relapse of acute myeloid leukemia in patients.
Application
Histamine dihydrochloride has been used:
  • as a orthograde cotransmitter in producing excitatory postsynaptic potential (EPSP)
  • to determine its level in fish using HPLC (high performance liquid chromatography)
  • to assess the tracheal response to antigens in guinea-pigs
Biochem/physiol Actions
Endogenous H1 and H2 histamine receptor agonist; activates nitric oxide synthetase; potent vasodilator.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
53300H06000001309009
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine dihydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is Histamine dihydrochloride H7250 traceable to SI units?
    1 answer
    1. This product is sold by weight. It is a powder that is at least 99% pure. There is no unit value associated with this material. The 'SI' term tends to refer to serum levels as nmol/L.
      To discuss further, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. How should Product H7250, Histamine dihydrochloride, be stored?
    1 answer
    1. This product is a powder and should be stored at 2-8°C, dessicated.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How should Product H7250, Histamine dihydrochloride, be dissolved?
    1 answer
    1. We test the solubility of this product in water at a concentration of 50 mg/mL. This yields a clear, colorless to faint yellow solution.
      Helpful?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  6. What is the solution stablity of Product H7250, Histamine dihydrochloride?
    1 answer
    1. Solutions can be stored at 2-4°C for 8 weeks, and at -20°C for up to 12 months. Once thawed, solutions should be used within 6 hours or discarded. Solutions are light sensitive and need to be protected from light.