Przejdź do
33220
Cadaverine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
1,5-Diaminopentane dihydrochloride, 1,5-Pentanediamine dihydrochloride, Pentamethylenediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)5NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-022-0
Beilstein/REAXYS Number:
3611329
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
powder
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
260-262 °C (lit.), ~260 °C (dec.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Cadaverine dihydrochloride, dihydrochloride salt of cadaverine (a diamine), is a biogenic amine.
Application
Cadaverine dihydrochloride was used in the preparation of Avena sativa L. leave protoplast.
Cadaverine dihydrochloride may be used in the cadaverine tolerance test to evaluate the tolerance of Escherichia coli K12 wild-type strain W3110 for cadaverine in chemically defined R/2 medium. It may be used for the crystallization of maltose-binding protein (MBP)-parathyroid hormone receptor (PTH1R) extracellular domain (ECD)-His6 fusion protein. It has been used as standard compound for the chromatographic quantification of biogenic amines in fish tissue samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C85613321152063
Cadaverine analytical standard
Supelco
52063
Cadaverine
description
≥99.0% (AT)
description
~98%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥99.0% (AT)
assay
~98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
96.5-103.5% (T), ≥96.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
liquid
form
-
mp
260-262 °C (lit.), ~260 °C (dec.)
mp
260-262 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadaverine dihydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)