Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 cm2 | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
100 cm2 | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
380,00 zł
Nazwa produktu
Zinc, foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
foil
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.25 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- For the reduction of nitrobenzenes to aniline derivatives in the presence of ammonium chloride.
- To synthesize β-hydroxy esters using ketones and α-bromoacetates via Reformatsky reaction.
- For the transesterification of ethyl acetate and benzyl alcohol to synthesize benzyl acetate in the presence of imidazole.
Preparation Note
- 50 × 50 mm (approximately 4.5 g)
- 100 × 100 mm (approximately 18 g)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis | description pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis | description foil, thickness 0.25 mm, 99.999% trace metals basis | description foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability core: zinc | reaction suitability core: zinc |
| form foil | form pieces | form foil | form foil |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) | mp 420 °C (lit.) |
| bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?