Przejdź do
1.06541
Diwodzian nitroprusydku sodu
[disodium pentacyanonitrosyl ferrate(III) dihydrate] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Nitroprusydek sodu, nitroferrycyjanek sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.95
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
238-373-9
NACRES:
SE.11
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Solubility:
400 g/L (slow decomposition)
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
potency
99 mg/kg LD50, oral (Rat)
specific analyte(s)
ammonium
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
400 g/L (slow decomposition)
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
InChI key
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • SPEKTROFOTOMETRYCZNE WYZNACZANIE TYMOLU W PŁYNACH DO PŁUKANIA UST POPRZEZREAKCJĘ NITROPRUSYDKU SODU Z CHLOROWODOREM AMINY WODOROTLENKU: W pracy przedstawiono spektrofotometryczną metodę oznaczania tymolu w płynach do płukania jamy ustnej z wykorzystaniem reakcji z nitroprusydkiem sodu i chlorowodorkiem aminy wodorotlenku. To podejście analityczne zwiększa dokładność i wiarygodność kwantyfikacji tymolu w produktach farmaceutycznych (International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 2023).
  • Skuteczność pozbiorczej aplikacji nitroprusydku sodu w celu wydłużenia okresu przechowywania poprzez regulację jakości fizykochemicznej owoców gruszki...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie nitroprusydku sodu w przedłużaniu przydatności do przechowywania owoców gruszy poprzez regulację ich jakości fizykochemicznej. Wyniki sugerują znaczną poprawę konserwacji i utrzymania jakości owoców podczas przechowywania (Food Chemistry, 2021).
Analysis Note
Test (argentometryczny): 99,0 - 102,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Heksacyjanożelazian (II): ≤ 0.02 %
Heksacyjanożelazian (III): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Zastępuje: SX0675-1; SX0675-2; SX0675
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71778PHR14231614501
solubility
400 g/L (slow decomposition)
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
1000 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can I use it to prepare a solution to inject via i.p. in rodents?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. While not tested for in vitro or in vivo use, this compound has been used successfully in cell culture and animal models by other customers. Please see the links below to review example publications:
      Rat animal model - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3556448/
      Rat hepatocytes - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC117951/
      Porcine lung & mesentery - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1572630/
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?