Merck
30965
Supelco
Furfuryl alcohol
analytical standard
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)furan
Wybierz wielkość
1 ML
285,00 zł
5 ML
1120,00 zł
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
285,00 zł
5 ML
1120,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Beilstein:
106291
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Próba
≥97.5% (GC)
temp. samozapłonu
915 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
16.3 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
n20/D 1.486-1.488
bp
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Klucz InChI
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Furfuryl alcohol belongs to the furan class of compounds.[1]
Zastosowanie
Furfuryl alcohol has been used as an analytical reference standard for the determination of furfuryl alcohol in:
  • Transformer or rectifier oils by solid-phase extraction (SPE), liquid-liquid extraction (LLE) and high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with variable ultraviolet (UV) detector.[1]
It may be used as an analytical reference standard for the determination of furfuryl alcohol in:
  • Coffee samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography (GC) coupled to flame ionization detector (FID) as well as mass spectrometry (MS).[2]
  • Jukro tea samples by simultaneous distillation-solvent extraction (SDE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[3]
  • Electronic-cigarette refill solutions by GC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) operating on electron impact (EI) mode.[4]
Coffee samples by HPLC coupled with diode array detector (DAD).[5]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Przestroga
may darken upon storage without loss in purity
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Nose, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Parameters affecting the exposure to furfuryl alcohol from coffee.
Albouchi A, et al.
Food And Chemical Toxicology, 1547(19), 86-98 (2018)
Ultra-trace analysis of furanic compounds in transformer/rectifier oils with water extraction and high-performance liquid chromatography.
Lin M, et al.
Journal of Separation Science, 39(14), 2777-2784 (2016)
Determination of volatile organic compounds, catechins, caffeine and theanine in Jukro tea at three growth stages by chromatographic and spectrometric methods.
Jeon DB, et al.
Food Chemistry, 219(19), 443-452 (2017)
Evaluation of flavour profiles in e-cigarette refill solutions using gas chromatography-tandem mass spectrometry.
Aszyk J, et al.
Journal of Chromatography A, 1547(19), 86-98 (2018)
Ionic liquid capillary columns for analysis of multi-component volatiles by gas chromatography-mass spectrometry: performance, selectivity, activity and retention indices.
Amaral MSS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(19), 4615-4632 (2018)