11584
(−)-Terpinen-4-ol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D -25±6°, neat
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ~2:1
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
gęstość
0.934 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup