Merck
305464
Sigma-Aldrich
Fast Red B tetrafluoroborate salt
Dye content 95 %
Synonim(y):
2-Methoxy-4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(NO2)N2BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
skład
Dye content, 95%
Poziom jakości
mp
122-124 °C (lit.)
λmaks.
375 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.COc1cc(ccc1[N+]#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N3O3.BF4/c1-13-7-4-5(10(11)12)2-3-6(7)9-8;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
Klucz InChI
GYYABOARHFFQTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Gordeeva et al.
Archives of toxicology, 95(1), 253-269 (2020-09-15)
Pluripotent stem cells recapitulate in vitro the early developmental stages and are considered promising cell models for predictive developmental toxicity studies. To investigate the consistency between adverse drug effects on early development and the early stages of embryonic stem cell