Kluczowe dokumenty
L7386
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
≥500 units/mg protein, lyophilized powder
Synonim(y):
Glycyl-glycine Endopeptidase
Wybierz wielkość
592,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
592,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus, lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
pochodzenie biologiczne
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥500 units/mg protein
masa cząsteczkowa
25 kDa
skład
Protein, 50-70% biuret
opakowanie
pkg of (sold on basis of mg protein)
rozpuszczalność
water: 2.00-2.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
spektrum działania antybiotyku
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
pH Optimum for activity: ~7.5
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Protokół GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit opisuje prosty i wygodny sposób izolacji czystego genomowego DNA z bakterii.