Przejdź do
B6506
Benzamidine hydrochloride hydrate
≥99%
Synonim(y):
Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzenecarboximidamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
478,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-795-4
Beilstein/REAXYS Number:
3594959
MDL number:
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
86-88 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChI key
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzamidine hydrochloride hydrate has been used:
  • in western blot analysis
  • in immunoprecipitation
  • in the purification of yeast dynein
  • as a protease inhibitor in the preparation of brush-border membrane vesicles
  • for the processing of human synovial fluid, blood and eye sleep
  • to prevent non-specific degradation of cartilages
Biochem/physiol Actions
Benzamidine HCl is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. A concentration of approximately 1 mM is used for general protease inhibition. To inhibit proteases from yeast, a range of 0.5 to 4.0 mM is used and it is for the most part interchangeable with pepstatin A.
In addition to being a strong competitive inhibitor of trypsin, benzamidine HCl has been also shown to be a strong competitive inhibitor of thrombin and plasmin. It was also found to be as effective as aprotinin in the prevention of glucagon degradation in human plasma.
Peptidase inhibitor.
Preparation Note
Benzamidine HCl is soluble in water and alcohol. Solubility testing in water at a concentration of 50 mg/ml yields a clear solution with heating. Benzamidine HCl is sensitive to oxidation. It is recommended to prepare solutions fresh each time in degassed water prior to use. However, frozen aliquots stored under inert gas, to exclude air, may be stable for a short time. Insufficient information is available to assess the shelf-life of a frozen solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6500B3650434760
assay
≥99%
assay
≥98% (titration)
assay
≥99% (TLC)
assay
99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
beads
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzamidine hydrochloride hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B6506-25G04061833434857
B6506-100G04061833434826
B6506-5G04061833434895
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?