Merck
694282
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H5ClO
Masa cząsteczkowa:
141.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
liquid
bp
198 °C (lit.)
gęstość
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)