Merck
799025
Sigma-Aldrich
Benzoyl chloride-(phenyl-13C6,d5)
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CD5ClO
Masa cząsteczkowa:
151.55
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
O=C(Cl)[13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1
Klucz InChI
PASDCCFISLVPSO-ZZGCVRHPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)