Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 981,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł 3172,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021705
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-696-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725146
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
impurities
~10% water
mp
165-166 °C (anhydrous) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t1-,2+;
InChI key
UUDLQDCYDSATCH-NUGIMEKKSA-N
Application
Reactant invovled in stereoisomeric discrimination in DNA compaction
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay ≥97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 165-166 °C (anhydrous) (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 220-225 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form - |
| impurities ~10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group hydroxyl | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?