Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł |
Informacje o tej pozycji
603,00 zł
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1750, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure
volume
500 μL
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description model, 1750, AccuDil (AD) end, volume 500 μL | description model, 1710, AccuDil (AD) end, volume 100 μL | description model, 1025, AccuDil (AD) end, volume 25 mL | description model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL |
| material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe |
| volume 500 μL | volume 100 μL | volume 25 mL | volume 250 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton |
| parameter 20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure | parameter 1000 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure | parameter 20-50 °C temp. range (68-122 °F), 500 psig pressure |
| feature autoclavable: no | feature autoclavable: no, model 1710, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1025, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1725, AccuDil (AD) end |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?