Merck
20793
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
701RN, volume 10 μL, needle size 26 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Wybierz wielkość
6 EA
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
1480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga (bevel tip)
Właściwości
needle type RN (removable needle)
point style 2
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80336
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
Cechy i korzyści
  • ”Hamilton” syringe, 700 series, removable needle is used as a part of the original hand-fitted Hamilton syringe, for dispensing volume of 10 μL capacity.        
  • It provides an excellent opportunity to reduce cost, packaging waste, ordering frequency, and delays in replacing damaged or worn syringes.     
  • It is available in convenient multi-unit packages, at considerable cost-savings.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)