Przejdź do
21390
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84875
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
General description
  • Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
  • Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
  • Accurate and reproducible to ±1%
  • Field repairable
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series comprises of a blue syringe holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
213912139221393
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
volume
10 μL
volume
25 μL
volume
50 μL
volume
100 μL
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
manufacturer/tradename
Hamilton 84875
manufacturer/tradename
Hamilton 84878
manufacturer/tradename
Hamilton 84881
manufacturer/tradename
Hamilton 84884
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zuzanna Bojarska et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-23)
Molybdenum disulfide (MoS2) can be an excellent candidate for being combined with carbon nanomaterials to obtain new hybrid nanostructures with outstanding properties, including higher catalytic activity. The aim of the conducted research was to develop the novel production method of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2139004061832872629