Kluczowe dokumenty
509507
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
10MDR-LL-GT, volume 10 mL, needle size (not included)
Synonim(y):
SYRINGE SGE 10ML, LUER LOCK
Wybierz wielkość
1 EA
519,00 zł
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
519,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
needle type Luer lock
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008960
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Gazoszczelne strzykawki z zaworami Luer-lock (SGE) są zasadniczo dopasowane do igieł Luer-lock i można je łatwo zdemontować.[1]
Zastosowanie
Gazoszczelne strzykawki SGE mogą być używane do wprowadzania próbek do wlotu systemu próbkowania i wtrysku gazu (GASIS) w celu analizy mieszanin gazowych specyficznych dla związków δD i δ13Cprzy użyciu chromatografii gazowej - utleniania / redukcji - spektrometrii masowej stosunku izotopów.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of