There is no information providedThe absence of information may be due to the chemical's concentration falling below the reporting threshold or being considered proprietary.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
Informacje o tej pozycji
214,00 zł
Nazwa produktu
Hydrogen chloride solution, in ethanol, for microscopy
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 21 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. It is an IVD and CE registered product and can be applied for diagnostical purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Powiązane treści
Przegląd nauki i praktyki bakteriologii w diagnostyce klinicznej. Dowiedz się więcej o zastosowaniu standardowych i specjalnych barwników do analizy mikroskopowej.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1003271000 | 04022536004907 |
| 1003275000 | 04022536004921 |
-
please provide the concentration of hydrochloric acid within product 1.00327.1000