Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2C6H4C6H4CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-784-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
126 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)-c2ccc(CCl)cc2
InChI
1S/C14H12Cl2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8H,9-10H2
InChI key
INZDTEICWPZYJM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 126 °C (dec.) (lit.) | mp 164-169 °C | mp 162-175 °C | mp 288-292 °C (D) |
| functional group chloro | functional group - | functional group - | functional group phosphate |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(R)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1′-binaphthyl-2,2′-diyl hydrogenphosphate 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/270/636/14dc9413-bcb4-478c-8e4d-3605317c13a5/640/14dc9413-bcb4-478c-8e4d-3605317c13a5.png)