Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 566,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
566,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
10 hPa ( 55 °C)
form
liquid
potency
1605 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
<1 ( in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
General description
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references:
[1] L. R. Subramanian, et al. (2001) Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis.
[2] R. D. Howells & J. D. Mc Cown JD (1977) Chem. Rev., 77, 69.
[3] J. Stewart, J. Young in “Solid Phase Peptide Synthesis”, Pierce Chemical Company, Rockford, 1984.
Application
- A dehydrating agent for the conversion of secondary alcohols to alkene, or the preparation of anhydrides from carboxylic acids.
- An acid catalyst in the synthesis of carbohydrates and glycosides.
- An activating agent for the activation of carboxylic acids and can be used for the synthesis of carboxylic acid derivatives such as esters, amides, and anhydrides.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade synthesis grade | grade - | grade - | grade reagent grade |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| pH <1 ( in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 162 °C/1013 hPa | bp 99 °C/1013 hPa | bp - | bp 162 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoromethanesulfonic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8211661000 | 04027269992668 |
| 8211660100 | 04022536475103 |
| 8211660025 | 04022536475097 |