Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
297 °C (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
density
1.368 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
Powiązane kategorie
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?