Przejdź do
D86256
4-Diethylaminobenzaldehyde
99%
Synonim(y):
4-(Diethylamino)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamine)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, 4-(N,N-Diethylphenyl)aldehyde, 4-Formyl-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-4-formylaniline, N,N-Diethylaminobenzaldehyde, p-(Diethylamino)benzaldehyde, p-(N,N-Diethylamino)benzaldehyde, p-Formyl-N,N-diethylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-377-4
Beilstein/REAXYS Number:
511102
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
174 °C/7 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
functional group
aldehyde, amine
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C11H15NO/c1-3-12(4-2)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI key
MNFZZNNFORDXSV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
173606B57400B58407
description
99%
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
37-41 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
form
crystals
form
liquid
form
crystals
form
solid
bp
174 °C/7 mmHg (lit.)
bp
255 °C (lit.)
bp
-
bp
235-237 °C (lit.)
functional group
aldehyde, amine
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde, bromo
functional group
bromo, nitrile
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)