Przejdź do
03891
Ehrlich’s
2% 4-(n,n-Dimethylamino)-benzaldehyde in 22% hydrochloric acid
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)benzaldehyde – hydrochloric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4132845
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ehrlich′s,
form
liquid
Quality Level
density
1.10 g/mL at 20 °C
application(s)
food and beverages
SMILES string
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
odczynnik na urobilinogen
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02560609831.03058
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
-
density
1.10 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B6008-25G04061835345878
B6008-100G04061833434390
03891-1L04061838195364
03891-250ML04061838628404