Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.05% free acrylic acid
mp
91.5-93.5 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fabrication and application of zwitterionic phosphorylcholine functionalized monoliths with different hydrophilic crosslinkers in hydrophilic interaction chromatography: This study demonstrates the effective use of 1,4-Bis(acryloyl)piperazine as a crosslinker in creating zwitterionic monoliths for chromatographic applications, highlighting its utility in enhancing polymer interactions and selectivity in separation processes (Wang et al., 2020).
- Poly(amidoamine) conjugates with disulfide-linked cholesterol pendants self-assembling into redox-sensitive nanoparticles: This application uses a derivative concept where 1,4-Bis(acryloyl)piperazine could theoretically enhance the self-assembly and stability of redox-sensitive polymeric nanoparticles, offering insights into controlled release and targeted drug delivery systems (Ranucci et al., 2008).
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?