Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N2Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.35
UNSPSC Code:
12171506
EC Index Number:
212-728-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
dye content, ≥80% spectrophotometric assay
loss
≤10% loss on drying, 110°C
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>340 °C
solubility
1 g/L
density
0.71 g/cm3 at 29 °C
bulk density
700‑900 kg/m3
λmax
608-612 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(cc1)N\C(=C3\Nc4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])C\3=O)\C2=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI key
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Analysis Note
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 80 %
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 608 - 612 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; woda): 380 - 475
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 608 - 612 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; woda): 380 - 475
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?