Przejdź do
214515
Chromotrope FB
Dye content 50 %
Synonim(y):
Acid Red 14, Disodium 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-1-naphthalenesulfonate, Mordant Blue 79
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.43
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-657-4
Colour Index Number:
14720
MDL number:
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 50%
mp
275 °C
λmax
383 nm, 515 nm (2nd)
ε (extinction coefficient)
≥14500 at 513-519 nm in H2O at 0.03 g/L, ≥33000 at 214-220 nm in H2O at 0.03 g/L, ≥9000 at 320-326 nm in H2O at 0.03 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(c4ccccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-20-15-8-4-3-7-14(15)19(31(27,28)29)11-17(20)22-21-16-9-10-18(30(24,25)26)13-6-2-1-5-12(13)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI key
YSVBPNGJESBVRM-ZPZFBZIMSA-L
Application
Chromotrope FB has been used in indirect competitive CLIA (icCLIA) to detect its presence in foods.
Biochem/physiol Actions
Chromotrope FB, also known as acid red 14 (AR14), is a bright orange-red powder. It belongs to the class of monoazides. Chromotrope FB efficiently stains fatty substances and is also used to dye food and medicines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27130C3143199532
description
Dye content 50 %
description
suitable for microscopy
description
suitable for modified Gomori Trichrome stain
description
Dye content 45 %
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 50%
composition
-
composition
Dye content, ≥70%
composition
Dye content, 45%
mp
275 °C
mp
300 °C
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>437.0 °F
flash_point_c
> 225 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)