Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
Nazwa produktu
Carmine, powder, ≥42.0% (UV-vis)
Quality Segment
assay
≥42.0% (UV-vis)
form
powder
color
red
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color red | color red | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) metabolomics | application(s) food and beverages |
| solubility ammonium hydroxide: 1 mg/mL | solubility 1 mg/mL, red (2 N NH4OH) | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| assay ≥42.0% (UV-vis) | assay - | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥98.0% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carmine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?