Merck
09779
Sigma-Aldrich
Fmoc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
12-(Fmoc-amino)dodecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.57
Beilstein:
9593537
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
kolor
white
mp
114-118 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H35NO4/c29-26(30)18-8-6-4-2-1-3-5-7-13-19-28-27(31)32-20-25-23-16-11-9-14-21(23)22-15-10-12-17-24(22)25/h9-12,14-17,25H,1-8,13,18-20H2,(H,28,31)(H,29,30)
Klucz InChI
HVGIKYAQSSNFCH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Christos Kontos et al.
Nature communications, 11(1), 5981-5981 (2020-11-27)
Targeting a specific chemokine/receptor axis in atherosclerosis remains challenging. Soluble receptor-based strategies are not established for chemokine receptors due to their discontinuous architecture. Macrophage migration-inhibitory factor (MIF) is an atypical chemokine that promotes atherosclerosis through CXC-motif chemokine receptor-4 (CXCR4). However
Jing Han et al.
Molecular pharmaceutics, 15(7), 2840-2856 (2018-05-26)
GLP-1 analogs suffer from the main disadvantage of a short in vivo half-life. Lithocholic acid (LCA), one of the four main bile acids in the human body, possesses a high albumin binding rate. We therefore envisioned that a LCA-based peptide