Przejdź do
09654
2,2,4,6,7-Pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Synonim(y):
Pbf-Cl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
787,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6602917
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (AT)
mp
69-71 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
InChI key
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for introducing the Pbf protection in the guanidine group of arginine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
681334100013197017
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥95.0% (AT)
assay
-
assay
95%
assay
98%
mp
69-71 °C
mp
-
mp
119-123 °C (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09654-1G04061826661406
09654-5G04061833388532