Przejdź do
47348
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-D-arginine, Nα-Fmoc-Nω-Pbf-D-arginine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H40N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.77
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9537282
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m1/s1
InChI key
HNICLNKVURBTKV-MUUNZHRXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4734915038
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)