Merck
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromane-6-sulfonyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, Pmc-Cl
Wybierz wielkość
1 G
966,00 zł
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
966,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.82
Beilstein:
4488701
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
mp
77-82 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)