Przejdź do
08607
2-Ethyl-1-hexanol
analytical standard
Synonim(y):
Isooctyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-234-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719280
MDL number:
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.49 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
550 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Ethyl-1-hexanol is an industrial chemical widely used in the production of polyvinyl chloride(PVC) plasticizers and is a potent indoor air pollutant emitted mainly from furniture or carpets with a PVC backing.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
2-Ethyl-1-hexanol may be used as a reference standard for the determination of 2-Ethyl-1-hexanol in drinking water by gas chromatography with flame ionization detection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W315109040508.00990
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
grade
synthesis grade
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
183-186 °C (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
bp
184 °C/1013 hPa
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
refractive index
n20/D 1.431
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.431
refractive index
-
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
expl. lim.
0.88 %, 104 °F, 9.7 %, 113 °F
expl. lim.
1.1-12.7 % (v/v)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of 2-ethyl-1-hexanol as contaminant in drinking water.
Vitali M, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 76, 1133-1133 (1993)
2-Ethyl-1-hexanol in indoor air as a possible cause of sick building symptoms.
Kamijima M, et al.
Journal of Occupational Health, 44(3), 186-191 (2002)
Ludmila V Roze et al.
Applied and environmental microbiology, 73(22), 7268-7276 (2007-09-25)
Aspergillus parasiticus is one primary source of aflatoxin contamination in economically important crops. To prevent the potential health and economic impacts of aflatoxin contamination, our goal is to develop practical strategies to reduce aflatoxin synthesis on susceptible crops. One focus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
318256-5G04061837830495
318256-25G04061837830488
08607-1ML-F04061838652737
08607-5ML-F04061837240164