This product is not a certified reference material. Currently, there are no CRM standards available that contain only Decane. However, there are several that include decane as a component. Please see the link below to review one of these product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/49452u
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
372,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
372,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
temp. samozapłonu
410 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
2.6 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
gęstość
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
-
Decane 30540 Is it a CRM?