Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
50 mg/L each component (nominal concentration)
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Sprawdź naszą pełną ofertę certyfikowane mieszanki referencyjne dla ekstraktów i substancji wymywalnych
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) chemicals and industrial polymers | application(s) - |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format single component solution |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| concentration 50 mg/L each component (nominal concentration) | concentration 50 mg/L each component (nominal concentration) | concentration in acetonitrile | concentration 20 μg/g in acetic acid |
Analit
- Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
- ε-Caprolactam
- 2-Mercaptobenzothiazole
- Bisphenol A
- 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
- 1,3-Di-tert-butylbenzene
- Oleamide
- Bis(2-ethylhexyl) phthalate
- Stearic acid
- cis-13-Docosenoamide
- Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
- 2,4-Di-tert-butylphenol
- 2,6-Di-tert-butylphenol
- Palmitic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-81-7
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this MS grade?
1 answer-
Yes, this product is suitable for MS applications. Please see the link below to review the article posted to the product page:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/calibration-qualification-and-validation/extractables-studies-of-single-use-equipmentHelpful?