Przejdź do
E7889
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Molecular Biology, 0.5 M in H2O, DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.21
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3822669
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
reaction suitability
reagent type: chelator
concentration
0.5 M in H2O
pH
7.5-8.5
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
microbiology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a polyprotic acid. The four carboxylic acid and two amine groups with lone-pair electrons of EDTA can chelate calcium and several other metal ions.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution is a chelating agent suitable for molecular biology applications.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution has been used:
  • in Tris hydrochloric acid (HCl) for digesting proteinase-K to determine the amount of DNA in the corneal sample
  • with papain to digest corneal samples for the quantification of glycosaminoglycan (GAG) content
  • in pretreatment for detaching epithelial cells grown to 80% confluency
  • to prepare stock solutions for lysis buffer
  • in the preparation of urea lysis buffer
Features and Benefits
molecular biology grade
Preparation Note
Prepared in 18 megohm water with Molecular Biology Reagent EDTA (E 5134)
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03690ED4SSE6635
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Sigma Grade
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pH
7.5-8.5
pH
8.0±0.2
pH
-
pH
-
form
liquid
form
liquid
form
crystalline
form
powder
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Produkty
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Marta Filipiak et al.
Fish physiology and biochemistry, 38(2), 355-362 (2011-05-27)
The aim of this study was to compare DNA content in hepatocyte and erythrocyte nuclei of the European sunbleak, Leucaspius delineatus, in relation to nuclear and cell size by means of flow cytometry and fluorescence microscopy. The DNA standards, chicken
Yi-Yuan Ke et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(1) (2021-01-21)
Isothiocyanates (ITCs) are important functional components of cruciferous vegetables. The principal isothiocyanate molecule in broccoli is sulforaphane (SFN), followed by erucin (ERN). They are sensitive to changes in temperature, especially high temperature environments where they are prone to degradation. The
Gary Reynolds et al.
Science (New York, N.Y.), 371(6527) (2021-01-23)
The skin confers biophysical and immunological protection through a complex cellular network established early in embryonic development. We profiled the transcriptomes of more than 500,000 single cells from developing human fetal skin, healthy adult skin, and adult skin with atopic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E7889-1L04061838110152
E7889-100ML04061838255334
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can a solution of EDTA disodium salt, Product E7889, be autoclaved?
    1 answer
    1. Yes, solutions of EDTA may be autoclaved.
      Helpful?
  4. How many divalent cations does Product E7889, EDTA disodium salt, complex with?
    1 answer
    1. EDTA forms 1:1 complex with divalent cations.
      Helpful?
  5. What is the pH of E7889, EDTA disodium salt solution?
    1 answer
    1. E7889 has a pH specification of 7.5 to 8.5 at 25 °C.
      Helpful?
  6. At what concentration should I use Product E7889, EDTA disodium salt, as an anticoagulant?
    1 answer
    1. The optimal concentration of EDTA to be used as an anticoagulant is 1.5 mg of EDTA disodium salt per ml of blood or 1-2 drops of a 2% EDTA solution per ml of blood.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. What type of biological activity does Product E7889, EDTA disodium salt, exhibit?
    1 answer
    1. EDTA is a metal ion-dependent enzyme inhibitor. It may be used as a metalloprotease inhibitor at a concentration of 1-10 μm, or as a DNAse I inhibitor at a concentration of 1-10 mM.