Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Quality Segment
assay
12-14% (Fe basis)
form
powder or crystals
composition
Fe, 12-14%
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
≤15.0% Loss on drying
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown)
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form - | form powder or crystals | form solid |
| solubility hot water: 0.5 g/10 mL, clear to slightly hazy (Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Brown) | solubility H2O: 100 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| assay 12-14% (Fe basis) | assay ≥97.0% (KT) | assay ≥99.0% (T) | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤15.0% Loss on drying | impurities - | impurities DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected | impurities - |
| composition Fe, 12-14% | composition - | composition - | composition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M-912-1ML | 04061833990827 |
| 90151-100MG | 04061833246429 |
| 03650-50G | 04061838619846 |
| 03650-1KG | 04061835554010 |
| 03650-250G | 04061838619839 |