Przejdź do
798681
Ethylenediaminetetraacetic acid
≥98%, Redi-Dri™, anhydrous, free-flowing, powder
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
150,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥98%
form
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enamel Matrix Derivative, 58S5 Bioactive Glass, and Fluoride Varnish for Enamel Remineralization: A Multi-analysis Approach.: This study explores the effectiveness of various agents including ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in enamel remineralization processes, providing insights into dental applications of EDTA (Gungor et al., 2024).
  • Mathematical modeling of rare earth element separation in electrodialysis with adjacent anion exchange membranes and ethylenediaminetetraacetic acid as chelating agent.: This research investigates the use of EDTA as a chelating agent in the separation of rare earth elements, highlighting its industrial applications in electrodialysis processes (Ding and Azimi, 2024).
  • Comparative effects of 17% ethylenediaminetetraacetic acid and 9% etidronic acid applied with different irrigant activation techniques on the release of growth factors from dentin: in vitro study.: This paper examines the release of growth factors from dentin when treated with EDTA, contributing to the understanding of its role in dental health and regeneration (Mumcu et al., 2024).
  • EDTA functionalized pine needle biochar (EDTA@BC); a valorized bio-material for removal of Ni(II) from aqueous solution.: The study showcases the use of EDTA-functionalized biochar for the removal of heavy metals from water, emphasizing its significance in water treatment applications (Rasheed et al., 2024).
  • Impact of using XP-endo finisher and nanobubble water during EDTA dentin conditioning on TGF-beta1 release in regenerative endodontic procedures.: This research highlights the application of EDTA in enhancing the release of TGF-beta1, important for regenerative dental therapies (Hanafy et al., 2024).
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E675803620ED
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
description
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥98.0% (KT)
description
purified grade, ≥98.5%, powder
assay
≥98%
assay
≥98.5%
assay
≥98.0% (KT)
assay
≥98.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
Redi-Dri™
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
carboxylic acid, amine
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?