Merck
359610
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, iron(III) sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
250 G
586,00 zł
1 KG
1570,00 zł
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
586,00 zł
1 KG
1570,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(O2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2]FeNa·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.05 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
zanieczyszczenia
<4% sulfate
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
O.[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;1H2/q;+3;+1;/p-4
Klucz InChI
QENAFDOIABJELJ-UHFFFAOYSA-J
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)