Merck
02554
Supelco
Fluorescence indicator green 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonim(y):
Zinc silicate, manganese-doped
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
fluorescencja
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
ciąg SMILES
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
Klucz InChI
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.