Merck
266558
Sigma-Aldrich
Aluminum
wire, diam. 1.0 mm, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminium wire
Wybierz wielkość
5 M
460,00 zł
25 M
1510,00 zł
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 M
460,00 zł
25 M
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1400 °F
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
Średnica
1.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aluminum (Al) is a lightweight, malleable metal known for its excellent corrosion resistance and electrical conductivity. This product is available in wire form with a diameter of 1.0 mm, featuring a resistivity of 2.6548 μΩ-cm. With an assay of 99.999% trace metals basis, aluminum has a melting point of 660.37 °C and a density of 2.7 g/mL at 25 °C. Aluminum is extensively utilized in various applications, including aerospace and automotive, due to its strength-to-weight ratio and durability. It is commonly used in the production of lightweight components, structural materials, and packaging solutions. Additionally, aluminum′s high conductivity makes it an ideal choice for electrical wiring and components.
Zastosowanie
  • A lithium-aluminium heterobimetallic dimetallocene.: This paper introduces a novel bimetallic compound combining lithium and aluminium, offering insights into their cooperative effects in chemical synthesis and potential applications in material science (Bischoff IA et al., 2024).
  • Tridentate Lewis Acids Based on Tribenzotriquinacene Chalices.: Discusses the synthesis of new tridentate Lewis acids using tribenzotriquinacene frameworks, enhancing our understanding of their chemical behavior and applications in catalysis (Franke M et al., 2024).
Ilość
  • 5 m (approximately 10.5 g)
  • 25 m (approximately 52.5 g)
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the
Jesper C Holst et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8819-8823 (2013-05-15)
Refractory inclusions [calcium-aluminum-rich inclusions, (CAIs)] represent the oldest Solar System solids and provide information regarding the formation of the Sun and its protoplanetary disk. CAIs contain evidence of now extinct short-lived radioisotopes (e.g., (26)Al, (41)Ca, and (182)Hf) synthesized in one
Arjun Joshua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), 9633-9638 (2013-05-28)
Controlling the coupling between localized spins and itinerant electrons can lead to exotic magnetic states. A novel system featuring local magnetic moments and extended 2D electrons is the interface between LaAlO3 and SrTiO3. The magnetism of the interface, however, was
Mutlu Ozcan et al.
The journal of adhesive dentistry, 15(3), 211-214 (2013-05-24)
To evaluate the effect of nozzle distance, nozzle angle, and deposition duration on the silica content attained on zirconia by air abrasion. Disk-shaped zirconia (LAVA, 3M ESPE) (diameter: 10 mm, thickness: 2 mm) specimens (N = 54) were obtained. They
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.