Kluczowe dokumenty
634867
Silicon dioxide
single crystal substrate, optical grade, 99.99% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonim(y):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
Polecane produkty
klasa czystości
optical grade
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
twardość
7.0 mohs
dł. × szer. × grubość
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
temp. przejścia
Tm 573.1 °C (phase change)
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
2.684 g/mL
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.