Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-830-3
MDL number:
Assay:
99.0-100.2%
Grade:
JIS special grade
Form:
crystalline
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
assay
99.0-100.2%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
May be used for removal of peripheral membrane proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?