Kluczowe dokumenty
19-0700
Malonic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Propanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: 1,390 g/L at 22 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Klucz InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves