Kluczowe dokumenty
01-4460
Ammonium hydrogen difluoride
CP
Synonim(y):
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
mp
125 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Klucz InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges