Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 511,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
511,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description reagent grade, 95% | description granular, 98% |
| form crystalline | form crystals, flakes | form granular |
| assay 99.999% trace metals basis | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 125 °C (lit.) | mp 125 °C (lit.) | mp - |
| impurities ≤15.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydrogen difluoride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?