Przejdź do
06941
(N,N-Dimethylmyristylammonio)acetate
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(N,N-Dimethyltetradecylammonio)acetate, N,N-Dimethyl-N-myristylaminoacetic acid betaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbetaine, N,N-Dimethyl-N-tetradecylglycine, Myristyl betaine, Myristyldimethylbetaine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2COO-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
220-006-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4141460
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
mol wt
299.49 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5.0-8.0
solubility
H2O: 1%, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.08
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19(2,3)17-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
KKMIHKCGXQMFEU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
residue (filter test): no residue, luminescence: corresponds to requirements
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.0350343781245070
pH
5.0-8.0
pH
12.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: 1%, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mol wt
299.49 g/mol
mol wt
-
mol wt
271.44 g/mol
mol wt
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97%
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.1, λ: 280 nm Amax: ≤0.08
UV absorption
-
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.20, λ: 280 nm Amax: ≤0.15
UV absorption
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)