Merck
541281
Sigma-Aldrich
Methaneseleninic acid
95%
Synonim(y):
Methylseleninic acid
Wybierz wielkość
1 G
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
590,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SeO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Se](O)=O
InChI
1S/CH4O2Se/c1-4(2)3/h1H3,(H,2,3)
Klucz InChI
UEQANLFPOFICBH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methaneseleninic acid is an oxidizing agent useful in organic synthesis.[1] It is formed as major product during the oxidations of γ-glutamyl-Se-methylselenocysteine and Se-methylselenocysteine.[2][3]
Zastosowanie
Methaneseleninic acid may be employed as a ligand in the preparation of lanthanide complexes.[1] It may also be used in the synthesis of a 12-membered macrocycle [(p-MeO-C6H4)2Te(μ-O)-(μ-MeSeO2)(μ4-Cl)]2 by reacting with bis(p-methoxyphenyl)tellurium dichloride.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
12-Membered Macrocycles Containing Ditelluroxane and Selenotelluroxane Units.
Srungavruksham NK and Baskar V.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012(1), 136-142 (2012)
Sreenivasulu Chintala et al.
BMC cancer, 12, 293-293 (2012-07-19)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) accounts for more than 80% of the cases of renal cell carcinoma. In ccRCC deactivation of Von-Hippel-Lindau (VHL) gene contributes to the constitutive expression of hypoxia inducible factors 1 and 2 alpha (HIF-α), transcriptional
Maher S Saifo et al.
Molecular cancer, 9, 310-310 (2010-12-04)
Beta-catenin is a multifunctional oncogenic protein that contributes fundamentally to cell development and biology. Elevation in expression and activity of β-catenin has been implicated in many cancers and associated with poor prognosis. Beta-catenin is degraded in the cytoplasm by glycogen
M Kotrebai et al.
Journal of chromatography. A, 866(1), 51-63 (2000-02-19)
Increasing speciation demands in clinical chemistry, toxicology and nutrition have made the determination of the total elements in a sample inadequate; the amount of an element and the chemical forms in which it is present need to be known. Inductively
Novel europium and gadolinium complexes with methaneseleninate as ligand: Synthesis, characterization and spectroscopic study.
Souza AP, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 15, 97-101 (2012)