Przejdź do zawartości
437646
Sodium hydrogen difluoride
granular, 98%
Synonim(y):
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.99
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-608-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
granular
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
granular
reaction suitability
core: sodium
SMILES string
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Application
Employed recently in the room temperature synthesis of fluoride glasses. Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)