Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
Specific activity:
≥0.15 units/mg protein
Biological source:
bovine liver
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine liver
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.15 units/mg protein
composition
Protein, ≥40%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
β-galactosidase was used in the production of a stabilized, single reagent for alcohol analysis.
Biochem/physiol Actions
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of o-nitrophenyl β-D-galactoside to o-nitrophenol and D-galactose per min at pH 7.3 at 37 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine liver | biological source - | biological source bovine | biological source - |
| specific activity ≥0.15 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥500 units/mg protein (biuret) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form aqueous glycerol suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?