Kluczowe dokumenty
SX1045
Supelco
Kwas bursztynowy, sól disodowa, heksahydrat
Synonim(y):
Succinic Acid, Disodium Salt, Hexahydrate, Disodium Succinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Na2O4 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
205-778-7
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥98% dry basis
Formularz
crystals
strata
≤40% loss on drying
kolor
white
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
rozpuszczalność
349 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Klucz InChI
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Oznaczenie (sucha baza): 98% min
Kolor: Biały
Postać: Kryształy
Straty podczas suszenia: 40% max
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1