Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 106,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 209,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
Informacje o tej pozycji
106,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Application
It can be also used:
- To study the effect of liquid phase on the basic properties of α-tricalcuim phosphate (α-TCP) based cement, BIOPEX.
- In the synthesis of cadmium sulfide (CdS) nanoparticles using thiourea as a source for sulfide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥98.0% (dried material, NT) | description ≥98% | description ACS reagent, ≥99% |
| assay 99% | assay ≥98.0% (dried material, NT) | assay ≥98% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?